Learn More
Invitrogen™ HCS DNA Damage Kit
Weist DNA-Schäden und Zytotoxizität nach
Marke: Invitrogen™ H10292
516.02 CHF gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Includes: Das Kit enthält ausreichend Reagenzien für die Durchführung von zwei Platten im 96 Well-Plattenformat.
Beschreibung
Der HCS DNA Schädigungs-Kit misst gleichzeitig und quantitativ zwei wichtige Parameter der Zellgesundheit: DNA-Schädigung und Zytotoxizität. DNA-Schäden werden mit einem Antikörper gegen phosphorylierte H2AX (Ser139) nachgewiesen, der als Reaktion auf die Bildung von Doppelstrangbrüchen (DSB) induziert wird. Zum Nachweis der Zytotoxizität ist Image-iT™ DEAD™ Green ein undurchlässiger Farbstoff in gesunden Zellen, der durchlässig wird, wenn die Plasmamembran von Zellen beschädigt wird. Beide Indikatoren ermöglichen eine Fixierung und Permeabilisierung und ermöglichen so ein Multiplexing mit anderen Biomarkern von Interesse. Das blau-fluoreszentee nukleäre Segmentierungswerkzeug Hoechst 33342 ist ebenfalls enthalten und färbt DNA sowohl in lebenden als auch in toten Zellen.
Zellanalyse, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation und Funktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Orange, Blau, Grün | |
Fluoreszent | |
DNA-Schaden-Kit | |
UV, sichtbar | |
Molecular Probes™ | |
Trockeneis |
Das Kit enthält ausreichend Reagenzien für die Durchführung von 2 Platten in einem 96 Well-Plattenformat. Bei ≤-20 °C trocken und vor Licht geschützt lagern. |
|
High Content Gerät | |
Alexa Fluor™ 555, Hoechst 33258 | |
96-Well Platte | |
1 kit |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.