Learn More
Invitrogen™ FocalCheck™ Thin-Ring Fluorescent Microspheres Kit, 1.0 μm, three suspensions
Drei Suspensionen für die Kalibrierung von Konfokalmikroskopen
Brand:  Invitrogen™ F14791
776.72 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Product Code. 10154522
  • 1022.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Das FocalCheck Thin-Ring Fluoreszenzmikrosphären-Kit wurde speziell für die Untersuchung der Ausrichtung, Empfindlichkeit und Stabilität konfokaler Laser-Scanning-Mikroskope entwickelt. Mikrosphären wurden mit Farbstoffen behandelt, um die Oberfläche jedes Beads zu färben, was zu einer klar definierten Farbstoffschicht führt, die einen Ring in optischen Schnitten erzeugt. Diese Mikrosphären erzeugen eine beeindruckende visuelle Darstellung des Instrumentenversatzes oder anderer optischer Aberrationen und eignen sich daher ideal für die Optimierung der Leistung konfokaler Mikroskope. Jede Suspension im Kit enthält Beads mit einer anderen Farbkonfiguration. Eine Suspension enthält Beads mit zwei Ringfärbungen (grün und rot). Die zweite Suspension enthält Beads, die durchgehend eine grüne Ringfärbung und eine dunkelrote Färbung aufweisen. Die Beads in der dritten Suspension haben eine roten Ringfärbung und sind durchgehend blau gefärbt.
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF)
Order Info
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Konfokalmikroskop-Kalibrierung
Orange, Dunkelrot, Grün, Dark Red, Green
Suspensions-Beads
38 ml
1 μm
Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Fluoreszenzmikrosphären-Kit
FocalCheck™
Raumtemperatur