Learn More
Invitrogen™ Fluorescein - Reference Standard
Für die Verwendung in Assays zur Bestimmung der Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Enzym- und Proteinaktivität sowie in der Markierungschemie
Marke:  Invitrogen™ F1300
242.44 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10452672
  • 319.00 CHF / 1 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Fluorescein kann als Referenzstandard für Ether-, Ester- und Phosphatsubstrate verwendet werden, die von diesem grün fluoreszierenden Farbstoff abgeleitet werden.
  • Markertyp: Klassische Farbstoffe
Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Enzym- und Protein-Aktivitätsassays, Ionische Homöostase und Signalgebung, Markierungschemie, Markierungs-QK und -Kalibrierung, Kontrollen für Proteinassays, Referenzstandards und Zubehör, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, pH-Nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fluorescein-Referenzstandard
Klassische Farbstoffe
1 g
Grün
Bei Raumtemperatur lagern und vor Licht schützen.
Raumtemperatur