Learn More
Invitrogen™ Fluorescein Diphosphate, Tetraammonium Salt (FDP)
Farblos und nicht fluoreszierend
Marke: Invitrogen™ F2999
Beschreibung
FDP ist ein farbloses und nicht fluoreszierendes Substrat für alkalische Phosphatasen. Die durch alkalische Phosphatase vermittelte sequenzielle Hydrolyse der beiden Phosphatsubstituenten führt zu schwach fluoreszierendem Fluorescein-Monophosphat, gefolgt von stark fluoreszierendem Fluorescein (Anregung/Emission ca. 490/514 nm).
Alkalische Phosphatase-Assays, Zellanalyse, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, Phosphataseaktivität, Phosphatase-Aktivitäts-Assays, Biologie der Phosphatasen, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Reporter-Assays, Identifikation und Validierung von Ziel- und Leitstrukturen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C). | |
Pulver | |
Phosphatasesubstrat | |
Alkalische Phosphatase, Tyrosin-Phosphatasen | |
Fluorometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Raumtemperatur |
Fluoreszent | |
5 mg | |
Chemisches Substrat | |
490⁄514 | |
FITC (Fluorescein) |