Learn More
Invitrogen™ Fluorescein-5-(und-6)-Sulfonsäure, Trinatriumsalz
Zellundurchlässig
Marke: Invitrogen™ F1130
355.68 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Fluorescein-5-(und-6)-Sulfonsäure kann als nicht fixierbarer polarer Tracer zur Untersuchung von Fusion, Lyse und Gap-Junction-Kommunikation verwendet werden.
Zellanalyse, Zelltracing & -tracking, Zellviabilität, Proliferation & -funktion, allgemeines Zelltracing, Ionische Homeostase & Signalgebung, Neuronales Tracing, pH-Nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
100 mg | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Fluoreszenz | |
Fest | |
Trinatriumsalz |
Raumtemperatur | |
Zellmembranen & Lipide | |
C20H9Na3O8S. | |
Grün |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.