Learn More
Invitrogen™ Epidermal Growth Factor, Fluorescein Conjugate (Fluorescein EGF)
Hergestellt mit dem Farbstoff, der direkt am EGF angehängt ist
Marke: Invitrogen™ E3478
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der fluoreszierend markierte EGF ermöglicht Wissenschaftlern die Untersuchung von Rezeptor-Membran-Interaktionen, die Untersuchung der Rezeptorverteilung, die Berechnung von Geschwindigkeitskonstanten für die Interaktion des EGF mit seinem Rezeptor und vieles mehr.
- EGF-Molekül: 53 Aminosäuren, MW = 6.045 Da
- Markierung (Ex/Em): Fluorescein (ca. 494/518 nm)
- Anzahl der Fluorophormoleküle auf jedem EGF-Molekül: 1
- Die Fluoreszenz wird in der Regel mit einem Durchflusszytometer, Fluoreszenzmikroskop oder Fluorimeter überwacht
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. | |
Fest | |
Klassische Farbstoffe | |
Nasseis |
Fluoreszenz | |
Wachstumsfaktor | |
20 μg |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.