Learn More
Invitrogen™ DPX (p-Xylol-Bis-Pyridiniumbromid)
Kationischer Quencher
Marke: Invitrogen™ X1525
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
DPX (p-Xylol-bis-pyridiniumbromid) kann in Membran-Fusions- oder Permeabilitätsassays mit den polyanionischen, polaren Tracer-Farbstoffen ANTS (A350) verwendet werden.
Zellanalyse, Zell-Tracing & -Tracking, Neuronales Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Raumtemperatur | |
C18H18Br2N2. | |
Fest | |
DPX Quencher |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.