Learn More
Invitrogen™ Di(Acetoxymethyl Ester) (6-Carboxy-2',7'-Dichlorodihydrofluorescein Diacetate)
Chemisch reduzierte, acetylierte Form von Fluorescein, das als Indikator für reaktive Sauerstoffspezies in Zellen verwendet wird
Marke: Invitrogen™ C2938
769.12 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
6-Carboxy-2',7'-Dichlordihydrofluorescein-Diacetat ist ein nicht fluoreszierendes Molekül, das leicht in eine grün-fluoreszierende Form umgewandelt wird, wenn Acetatgruppen durch intrazelluläre Esterasen entfernt werden und (durch die Aktivität von ROS) innerhalb der Zelle Oxidation auftritt. Nach der Spaltung der Acetat- und Estergruppen durch intrazelluläre Esterasen und Oxidation bilden beide Analoga Carboxydichlorfluorescein, mit zusätzlichen negativen Ladungen, das das Auslaufen aus der Zelle verhindert.
- Ex/Em: ca. 492 – 495/517 – 527 nm
- Produkt ist luftempfindlich und unter trockenem Argon oder Stickstoff zu lagern
- Produkt kann zum Gebrauch in DMSO, DMF oder Ethanol gelöst werden
- Indikator ist membrangängig
- Die Fluoreszenz kann mit Durchflusszytometer, Fluorometer, Mikrotiterplatten-Reader oder Fluoreszenz-Mikroskop mit Anregungsquellen und Filtern für Fluoreszein überwacht werden
- Carboxyliertes H2DCFDA-Analogon, das bei physiologischem pH zwei negative Ladungen hat, und sein Di(Acetoxymethylester) sind separat erhältlich
Weitere Produktinformationen finden Sie im Molecular Probes™ Handbuch.
Apoptose, Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Detektion freier Radikale , nitrooxidativer Stress, reaktive Sauerstoffspezies
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
5 mg |