Learn More
Invitrogen™ Dexamethasone Fluorescein
Untersuchung des Mechanismus der Glucocorticoid-Rezeptor-Aktivierung
Marke:  Invitrogen™ D1383
Artikelnummer. 11560206
  • 393.00 CHF / 5 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das synthetische Steroidhormon Dexamethason bindet an den Glukokortikoidrezeptor und produziert einen Steroid-Rezeptorkomplex, der dann in den Kern transloziert und die Gentranskription reguliert. Das grün fluoreszierende Analogon Fluorescein-Dexamethason sollte für die Untersuchung des Mechanismus der Glukokortikoidrezeptor-Aktivierung nützlich sein, wenn auch mit einer geringeren Rate als unverarbeitetes Dexamethason.
Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, Endokytose, Exozytose und Phagozytose, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 mg
Klassische Farbstoffe
Fest
494/519 nm
Raumtemperatur
C45H45FN2O9S2.
Dexamethason-Fluorescein
840.98