Learn More
Invitrogen™ DetectaGene™ Green CMFDG lacZ Gene Expression Kit
Für einen membranundurchlässigen Peptid-fluoreszierenden Farbstoff-Addukt
Marke: Invitrogen™ D2920
Beschreibung
Das DetectaGene™ Grün-lacZ-Genexpressions-Kit enthält ein Fluorescein-basiertes β-Galactose-Derivat, das chemisch modifiziert wurde, um eine leicht Thiol-reaktive Chlormethylgruppe aufzunehmen. In einer Zelle durchläuft das DetectaGene Substrat zwei Reaktionen: 1) Seine zwei Galactose-Anteile werden durch intrazelluläre β-Galactosidase gespalten und 2) entweder gleichzeitig oder sequentiell, reagiert sein Chlormethyl-Anteil mit Glutathion und möglicherweise anderen intrazellulären Thiolen zu einem membranundurchlässigen, Peptid-fluoreszierenden Addukt.
Beta-Galactosidase-Assays, Zellanalyse, Zellbildgebung, Enzym- und Protein-Aktivitätsassays, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie-Antikörper und Sekundärnachweis, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Reporterassays
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
System für β-Galactosidase-Reportergen-Assay | |
β-Gal (lacZ) Assay | |
Raumtemperatur | |
Beta-Gal-Substrat | |
Beta-Galactosidase | |
DetectaGene |
Fluoreszent | |
Im Tiefkühlgerät (-5 bis -30 °C) lagern und vor Licht schützen. | |
CMFDG | |
Chemisches Substrat | |
Kit | |
1 kit |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.