Learn More
Invitrogen™ Click-IT™ Tetramethylrhodamine (TAMRA) Protein Analysis Detection Kit
GREENER_CHOICE
Zur Unterstützung der Differenzialanalyse der Glykoprotein-Subklassen sowie der Gesamtmengen von Proteinen und Glykoproteinen im selben Gel
Marke:  Invitrogen™ C33370
356.01 CHF gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10556393
  • 534.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Beschreibung
Das Click-iT Tetramethylrhodamin (TAMRA) Glykoprotein-Nachweiskit bietet den zweiten Teil der einfachen und robusten Zwei-Schritt-Technik, um Glykoproteine durch eine ein- oder zweidimensionale Gelelektrophorese zu identifizieren und zu charakterisieren. In Schritt 2 werden, nach der Einbindung der funktionellen Azid-Gruppe in Proteinglykanstrukturen, entweder mittels eines Click-iT metabolischen Kennzeichnungsreagenz oder des Click-iT Enzym-Kennzeichnungssystems, die Azid-modifizierten Glykoproteine anhand der chemoselektiven Ligation oder Click-Reaktion zwischen einem Azid und einem Alkyn nachgewiesen. Gele mit TAMRA-markierten Glykoproteinen können anschließend mit den Multiplex Proteomics™ Technologien, SYPRO™ Ruby Gesamtprotein-Farbstoff und PRO-Q™ Emerald Glykoprotein-Farbstoff für die differenzielle Analyse von Glykoprotein-Unterklassen, Gesamtproteinen und Gesamtglykoproteinen im gleichen Gel gefärbt werden. Click-iT modifizierte Glykoproteine sind auch mit nachgeschalteten LC-MS/MS- und MALDI MS-Analysen zur Identifizierung kompatibel.
  • Weniger gefährlich
Zellanalyse, Click-Chemie, Glykoproteinanalyse mit Click-Chemie, Markierungs-Chemie, Protein-Gelelektrophorese, Protein-Gel-Färbung und -Bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weniger gefährlich
TAMRA Proteinanalyse-Nachweiskit
Fluoreszent
TAMRA™ Isomere, TMR (Tetramethylrhodamin)
Proteine (Glykoproteine)
1 Kit
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Raumtemperatur
Click-iT™