Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ Protein Enrichment Kit, for click chemistry capture of azide-modified proteins
Erfassung von auf Click-Chemie basierenden Azid-modifizierten Proteinen
Marke:  Invitrogen™ C10416
680.03 CHF gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10388809
  • 1020.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Beschreibung
Das Click-iT Proteinanreicherungskit für die effiziente Erfassung von azidmodifizierten Proteinen auf Basis der Klickchemie auf einem Harz aus Alkin-Agarose. Besser als biotin- oder iektinbasierte Anreicherungskits. Ideal für Proteomik, Biomarker-Suche, post-translationale Modifikationsanalyse (PTM) und mehr. Die Azidmodifikation kann durch metabolische Fütterung, enzymatische Addition oder chemische Modifikation erfolgen. Click-Azid-modifizierte Proteine oder deren posttranslational modifizierte Formen werden aus komplexen Proteinextrakten auf dem gelieferten Alkyn-Agarose-Harz angereichert. Einmal über die kupferkatalysierte Klickchemie mit dem Harz verankert, liefert das umfangreiche Waschen eine stark angereicherte Population von aufkommenden Molekülen, die durch Massenspektrometrie gefördert werden können. Das Alkin-Agarose-Harz verbessert die vorhandenen Biotin-Ansätze um etwa das 8-fache, wobei das Signal zum Rauschen des Biotins = 3 ist, während das Click-iT-Harz = 25 beträgt. Perfekte Upstream-Probenvorbereitungsmethoden auf MS-Basis für die Untersuchung von Veränderungen in der globalen Proteinexpression und Biomarkeranalyse.
  • Globales Differential-Profiling mehrerer Unterklassen von posttranslational modifizierten (PTM) Proteinen und neu synthetisierten Proteinen
  • Verbessertes Signal zum Rauschen durch Eliminierung unspezifischer Bindungen und Erhöhung der Selektivität, wodurch der Nachweis von Proteinen mit geringer Menge verbessert wird
  • Beschleunigt die Identifizierung von PTM-Stellen, was zu einer schnelleren Einleitung von Funktionsstudien führt
  • Vollständig kompatibel mit weit verbreiteten MS-Techniken wie iTRAC und ICAT
  • Nahtlose Integration der Zellbiologie in die Proteinchemie
  • Erschwinglich, einfach, keine spezielle Ausrüstung erforderlich
  • Eine Reaktion, endlose Möglichkeiten
Zellanalyse, Klick-Chemie, Markierungschemie, Massenspektrometrie, Metabolische Markierung und Naszenzproteinsynthese mit Klick-Chemie, Protein- und Peptidaufreinigung, Proteinanreicherung, Proteinprobenvorbereitung und Proteinreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Probenvorbereitungsreagenzien für die Spektrometrie
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kit zur Anreicherung von Proteinen
Bei 2 bis 8 °C lagern. Trocknung empfohlen. Schützen Sie das Material vor langfristiger Lichteinwirkung; kann kurzzeitig dem Licht ausgesetzt werden
Click-iT™
1 Kit
Raumtemperatur
Zentrifugationssäule