Learn More
Invitrogen™ Click-IT™ GlcNAz Metabolic Glycoprotein Labeling Reagent (tetraacetylated N-Azidoacetylglucosamine)
GREENER_CHOICE
Kompatibel mit LC-MS/MS und Multiplexed Proteomics™ Technologien
Marke:  Invitrogen™ C33367
341.35 CHF gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10716783
  • 512.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Beschreibung
Das Click-iT GlcNAz metabolische Glykoprotein-Kennzeichnungsreagenz stellt den ersten Teil eines einfachen und robusten Zwei-Schritt-Verfahrens zur Identifizierung und Charakterisierung von intrazellulären O-GlcNAc-Glykoproteinen. In Schritt 1 werden Kulturzellen mit dem Azid-modifizierten Glucosamin (GlcNAc) inkubiert. Der Azido-Zucker wird aufgrund der permissiven Natur des Wegs der Oligosaccharid-Biosynthese in intrazelluläre O-GlcNAc-haltige Glykoproteine eingebunden. In Schritt 2 können die Azido-markierten Glykoproteine, über die chemoselektive Ligation oder Click-Reaktion zwischen einem Azid und einem Alkin, mit Hilfe eines Click-iT Glykoprotein-Nachweis-Kits für Gele (TAMRA oder DAPOXYL™ Alkin) oder Western-Blots (Biotin-Alkin) nachgewiesen. Die Click-iT Glykoprotein-Produkte sind kompatibel mit LC-MS/MS und Multiplexed Proteomics™ Technologien für detaillierte Analysen des Glykoproteoms.
  • Weniger gefährlich
Zellanalyse, Klick-Chemie, Glykoproteinanalyse mit Klick-Chemie, Markierungschemie, Massenspektrometrie, Metabolische Kennzeichnung, Peptid-Markierung, Protein- und Antikörpermarkierung, Protein-Gelelektrophorese, Protein-Gelfärbung und -bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weniger gefährlich
5,2 mg
Biotinbasiert, fluoreszierend
Click-iT™
Proteine
Kennzeichnungsreagenz
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Raumtemperatur
Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 647, Biotin, Oregon Green 488, TMR (Tetramethylrhodamin)