Learn More
Invitrogen™ Click-IT™ GalNAz Metabolic Glycoprotein Labeling Reagent (Tetraacetylated N-Azidoacetylgalactosamine)
Kompatibel mit LC-MS/MS und Multiplexed Proteomics™ Technologien für detaillierte Analysen des Glykoproteoms
Marke: Invitrogen™ C33365
350.68 CHF gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Das Click-iT GalNAz metabolische Glykoprotein-Markierungsreagenz liefert den ersten Teil eines einfachen und robusten Zwei-Schritt-Verfahrens zur Identifizierung und Charakterisierung von ringverknüpften Glykoproteinen auf der Zelloberfläche. In Schritt 1 werden kultivierte Zellen mit dem azidmodifizierten Galactosamin (GalNAz) inkubiert. Der Azido-Zucker wird metabolisch durch die permissive Natur des Oligosaccharid-Biosynthesewegs in ringgebundene Glykoproteine der Zelloberfläche eingearbeitet. In Schritt 2 können die azido-markierten Glykoproteine über die chemoselektive Ligation oder Klickreaktion zwischen einem Azid und einem Alkyn mit einem Click-iT Glykoprotein-Detektionskit für Gele (Tamra oder Dapoxyl™ Alkyne) oder Western-Blots (Biotin-Alkyne) nachgewiesen werden. Diese Click-iT-Produkte sind kompatibel mit LC-MS/MS und Multiplex Proteomics™ Technologien für detaillierte Analysen des Glykoproteoms.
- Weniger gefährlich
Zellanalyse, Klick-Chemie, Glykoproteinanalyse mit Klick-Chemie, Markierungschemie, Massenspektrometrie, Metabolische Kennzeichnung, Peptid-Markierung, Protein- und Antikörpermarkierung, Protein-Gelelektrophorese, Protein-Gelfärbung und -bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Weniger gefährlich | |
5,2 mg | |
Biotinbasiert, fluoreszierend | |
Click-iT™ | |
Proteine |
Kennzeichnungsreagenz | |
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). | |
Raumtemperatur | |
Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 647, Biotin, Oregon Green 488, TMR (Tetramethylrhodamin) |