Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ EdU Alexa Fluor™ 488 HCS Assay
GREENER_CHOICE
Für High-Content-Bildgebungsanwendungen
1242.00 CHF - 5000.00 CHF
Spezifikation
Farbe Grün
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) HCS-Assay
Zur Verwendung mit (Geräte) High Content Gerät
Produkttyp HCS-Assay
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Das Kit enthält ausreichend Material für zwei 96-Well-Platten.
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10656655
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
C10350
2 x 96-Well-Platten
1242.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10073724
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
C10351
10 x 96-Well-Platten
5000.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Click-iT EdU Alexa Fluor 488 HCS Assay ist eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Proliferationsassays und optimiert für High-Content-Bildgebungsanwendungen. Bei diesem Assay wird das geänderte Thymidin-Analogon EdU effizient in neu synthetisierte DNA integriert und mit einem hellen, lichtbeständigen Alexa Fluor Farbstoff bei einer raschen, höchst spezifischen Click-Reaktion fluoreszenzmarkiert. Diese Fluoreszenzmarkierung proliferierender Zellen ist präzise und kompatibel mit Antikörper-Methoden aufgrund des schonenden Click-Protokolls. Schnelle, hochspezifische Klickreaktion. Die genauesten Proliferations-/Detektionsverfahren basieren auf der Einbindung und Messung von Nukleosid-Analoga in neu synthetisierter DNA mit Bromdesoxyuridin (BrdU), einem häufig verwendeten Analog. BrdU-markierte DNA wird mit Anti-BrdU-Antikörpern nach der DNA-Denaturierung durch Eingriffe wie HCL, Hitze oder Enzyme zur Freilegung der BrdU-Moleküle quantifiziert. Dieser Schritt ist jedoch zeitaufwändig und dauerhaft kaum auszuführen. Die grobe Behandlungsweise kann sich zudem negativ auf die Probenintegrität und -qualität auswirken, wodurch Co-Färbung mit anderen Antikörpern zur Herausforderung wird.
  • Einfach: funktioniert beim ersten Mal, jedes Mal und in kürzerer Zeit
  • Effizient: keine Denaturierungsschritte oder eingreifende Verfahren erforderlich
  • Schont Proben: bessere Erhaltung der Zellmorphologie, Antigenstruktur und DNA-Integrität
  • Konsistenz: hängt für eine Erkennung nicht von variablen Antikörper-Chargen ab
  • Weniger gefährlich
Hervorragende Proliferationsmethodik Der Click-iT EdU Alexa Fluor 488 HCS Assay ist eine hervorragende Alternative zu BrdU-Assays für Messungen der Zellproliferation. EdU (5-Ethinyl-2'-Desoxyuridin) ist ein Nukleosid-Analogon von Thymidin und wird während der aktiven DNA-Synthese in DNA eingebunden. Mit Click-iT EdU sind eine schonende Fixierung und Lösungsmittelpermeabilisierung für das kleinmolekülige Click-iT EdU-Detektionsreagenz ausreichend, um Zugang zur DNA zu erhalten. Das Click-iT EdU HCS Assay ist deshalb nicht nur einfach anzuwenden, sondern in der Zellzyklusanalyse und anderen intra- oder extrazellulären Analysen präziser und kompatibel für höchst aussagekräftige Ergebnisse.
  • Click-iT Assays eignen sich für Zellen in Kulturen und in vivo nach der EdU-Zugabe über Zuführungs- oder Injektionsmethoden.
  • Click-iT Assays können mit BrdU für Doppelimpulsexperimente unter Anwendung von Anti-BrdU-Antikörper (MoBu-1-geklont) verwendet werden, ohne dass Kreuzreaktionen mit EdU auftreten.
  • Die Click-iT® Technologie ist kompatibel mit immunhistochemischen, immunzytochemischen und Fluoreszenz-Farbstoffen, die fixierungstolerant oder für die Markierung fixierter Zellen vorgesehen sind.
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellproliferation, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, DNA-Replikation und -Reparatur, High-Content-Screening (HCS)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Grün
HCS-Assay
HCS-Assay
Sichtbar
Weniger gefährlich
Raumtemperatur
Fluoreszent
High Content Gerät
Alexa Fluor™ 488
96-Well Platte
Alexa Fluor™, Click-iT™, Molecular Probes™
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.