Learn More
Invitrogen™ Click-IT™ Biotin Protein Analysis Detection Kit
GREENER_CHOICE
Identifizierung und Charakterisierung von Glykoproteinen mittels Western Blot
Marke:  Invitrogen™ C33372
Artikelnummer. 10597733
  • 508.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Click-iT Nachweiskit für Biotin-Glycoproteine ist der zweite Teil eines einfachen und robusten Verfahrens zur Identifizierung und Charakterisierung von Glykoproteinen mittels Western Blot. In Schritt 2 werden, nach der Einbindung einer funktionellen Azid-Gruppe in Proteinglykanstrukturen, entweder mittels eines Click-iT metabolischen Kennzeichnungsreagenz oder des Click-iT Enzym-Kennzeichnungssystems, die Azid-modifizierten Glykoproteine anhand der chemoselektiven Ligation oder Click-Reaktion zwischen einem Azid und einem Alkyn nachgewiesen. Bei diesem Verfahren liegt die Nachweisempfindlichkeit im niedrigen Femptomol-Bereich, und Biotin-markierte Proben können vor oder nach der Untersuchung des Western mit einem primären Antikörper nachgewiesen werden.
  • Weniger gefährlich
Zellanalyse, Click-Chemie, Glykoproteinanalyse mit Click-Chemie, Markierungs-Chemie, Protein-Gelelektrophorese, Protein-Gel-Färbung und -Bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western-Blots
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weniger gefährlich
1 Kit
Biotinbasiert, fluoreszierend
Click-iT™
Proteine
Nachweiskit für Biotin-Protein-Analyse
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Raumtemperatur
Biotin