Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ AHA Alexa Fluor™ 488 Protein Synthesis HCS Assay
Nicht-radioaktives Verfahren
Marke: Invitrogen™ C10289
620.16 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Das Kit enthält ausreichend Reagenzien für die Untersuchung von zwei Platten im 96 Well-Plattenformat.
Beschreibung
Das Click-iT AHA Alexa Fluor 488 Proteinsynthese-HCS Assay bietet eine schnelle, empfindliche, ungiftige und nicht-radioaktive Methode zum Nachweis der Synthese von neu entstandenen Proteinen mittels Fluoreszenzmikroskopie und High-Content-Bildgebung. Click-iT AHA ist ein Aminosäure-Analogon von Methionin mit einem Azido-Anteil. Ähnlich wie 35S-Methionin wird Click-iT AHA Kulturzellen zugeführt und während der aktiven Proteinsynthese in Proteine eingebaut. Der Nachweis der enthaltenen Amin-Säure erfolgt mittels einer chemoselektiven Ligation oder Klick-Reaktion zwischen einem Azid und einem Alkin, bei der das azido-modifizierte Protein mit dem grün-fluoreszierenden Alexa Fluor488 Alkin nachgewiesen wird. Der Click-iT AHA Alexa Fluor Proteinsynthese-HCS Assay wurde erfolgreich in A549- und U-2 OS-Zellen mit einer Vielzahl von Reagenzien getestet, die die Proteinsynthese hemmen, einschließlich Cycloheximid, Anisomycin und Puromycin sowohl im Dosisreaktionsmodus als auch im Min/Max-Format.
- Weniger gefährlich
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, -proliferation und -funktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Blau, Grün | |
Fluoreszent | |
Fluoreszenzmikroskop, High-Content-Gerät, High Content Gerät | |
Alexa Fluor™ 488, Hoechst 33258 | |
96-Well Platte | |
Alexa Fluor™, Click-iT™, Molecular Probes™ | |
Raumtemperatur |
Das Kit enthält ausreichend Reagenzien für die Durchführung von 2 Platten in einem 96-Well Plattenformat. Bei ≤-20 °C lagern, exsikkieren und vor Licht schützen. |
|
Proteinsynthese-HCS-Assay | |
HCS-Assay | |
UV, sichtbar | |
Weniger gefährlich | |
2 plates |