Learn More
Invitrogen™ Cholesteryl 4,4-Difluoro-5,7-Dimethyl-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacen-3-Dodecanoat (Cholesteryl BODIPY™ FL C12)
Kann als allgemeiner nicht austauschbarer Membranmarker verwendet werden
Marke:  Invitrogen™ C3927MP
Artikelnummer. 10593803
  • 640.00 CHF / 1 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Cholesterylester bestehen aus einer Fettsäure, die zur 3β-Hydroxylgruppe Cholesterin verestert ist. Diese sehr nichtpolaren Arten sind die vorherrschenden Lipidkomponenten von Atherosklerose-Plaque und niedrig- und hochdichten Lipoporotein-Kernen (LDL und HDL). Der grün fluoreszierende BODIPY™ FL C12 Cholesterylester kann als Tracer des Cholesterintransports und der Rezeptor-vermittelten Endozytose von Lipoproteinen durch Fluoreszenzmikroskopie verwendet werden.
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cholesterin-Analoga
1 mg
Fest
BODIPY™