Learn More
Invitrogen™ Cholesteryl 4,4-Difluoro-5-(4-Methoxyphenyl)-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacen-3-Undecanoat (Cholesteryl BODIPY™ 542/563 C11)
Orangerot fluoreszierender Cholesterinester kann als Markierungssubstanz für den Cholesterintransport und als allgemeiner nicht austauschbarer Membranmarker verwendet werden
Marke:  Invitrogen™ C12680
408.88 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10124102
  • 538.00 CHF / 1 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Cholesterylester bestehen aus einer Fettsäure, die zur 3β-Hydroxylgruppe Cholesterin verestert ist. Diese sehr nichtpolaren Arten sind die vorherrschenden Lipidkomponenten von Atherosklerose-Plaque und niedrig- und hochdichten Lipoporotein-Kernen (LDL und HDL).
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Cholesterin-Analoga
1 mg
Fest
BODIPY™