Learn More
Invitrogen™ CellLight™ Talin-RFP, BacMam 2.0
Ermöglicht die einfache Kennzeichnung von Talin mit rot fluoreszierendem Protein In lebenden Zellen
Marke: Invitrogen™ C10612
Beschreibung
Dieses gebrauchsfertige Konstrukt wird mithilfe der BacMam 2.0-Technologie in Zellen transduziert/transfiziert, wo es RFP ausdrückt, das mit dem C-Terminus des menschlichen Talins fusioniert ist. Sie können das Verhalten von Talin-RFP in lebenden Zellen beobachten, um die fokale Adhäsion von Integrinen und deren Interaktion mit Aktin-Filamenten mithilfe von mehreren Tracking- oder Tracing-Farbstoffen zu studieren, um dynamische zelluläre Prozesse abzubilden.
Zellen, die CellLight Konstrukte exprimieren, können auch mit Formaldehyd für die Multiplex-Bildgebung mit immunzytochemischen Verfahren fixiert werden.
BacMam Technology
CellLight Talin-RFP, BacMam 2.0, ist ein Fusionskonstrukt des menschlichen C-Terminus von Talin und TagRFP, das genaues und spezifisches Targeting für zelluläres Talin-RFP bietet. Dieses Verschmelzungskonstrukt ist im Insektenvirus Baculovirus verpackt, das in menschlichen Zellen nicht repliziert wird und in den meisten Labors als sicher für Bioschutzstufe (BSL) 1 ausgewiesen ist. Die BacMam Technologie sorgt dafür, dass die meisten Säugetierzelltypen mit hoher Effizienz und minimaler Toxizität transduziert, bzw. transfiziert werden. Diese transiente Transfektion kann nach einer über Nacht erfolgten Inkubation bis zu fünf Tage lang nachgewiesen werden – genügend Zeit für die meisten dynamischen Zellanalysen. Wie jede Transfektions-/Transduktionstechnik transfiziert/transduziert die BacMam Methode nicht alle Zellen mit der gleichen Effizienz, wodurch sie für Zellpopulationsuntersuchungen oder automatisierte Bildgebung/Zellzählung schlecht geeignet ist. CellLight Reagenzien sind ideal für Experimente geeignet, bei denen eine zelluläre oder subzelluläre Co-Lokalisierung erforderlich ist, oder für Zellfunktionsuntersuchungen, die eine spezielle Auflösung benötigen.
- Schnell und praktisch: Fügen Sie das CellLight Reagenz einfach den Zellen bei, inkubieren Sie über Nacht, und visualisieren Sie das Ergebnis — oder frieren Sie Assay-fertige Zellen für eine spätere Verwendung ein
- Hocheffizient: Bis zu 90 % Transduktion bei einer Vielzahl von Säugetierzelllinien, einschließlich Primärzellen, Stammzellen und Neuronen
- Flexibel: Sie können mehr als ein BacMam Reagenz für Multiplex-Experimente oder Co-Lokalisierungsuntersuchungen co-transduzieren; aufmerksame Überwachung der Expressionswerte durch lediglich Dosisveränderungen
- Weniger giftig: CellLight Reagenzien sind in Säugetierzellen nicht-replizierend und für Untersuchungen bei Bioschutzstufe (BSL) 1 geeignet
- Durchflusszytometer-Laserlinien: 532
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellstruktur, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zytoskelett
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Rot-Orange, Orange | |
555⁄584 | |
Konfokalmikroskop, Fluoreszenzmikroskop | |
Fluoreszent | |
Flüssig | |
Nasseis | |
Fluoreszierendes Protein | |
Zytoskelett |
Bei 2-6 °C lagern, vor Licht schützen. Nicht einfrieren. | |
RFP (TagRFP) | |
1 Röhrchen | |
Sichtbar | |
CellLight™ | |
Fluoreszenzintensitätsmessung | |
Talin |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.