Learn More
Invitrogen™ Carboxy-H2DCFDA (allgemeiner Indikator für oxidativen Stress)
Allgemeiner oxidativer Stressindikator
Marke: Invitrogen™ C400
494.00 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
6-Carboxy-2',7'-Dichlordihydrofluorescein-Diacetat ist die chemisch reduzierte Acetylform von Fluorescein und wird als Indikator für reaktive Sauerstoffspezies (ROS) in Zellen verwendet. Dieses nicht fluoreszierende Molekül wird leicht in grün-fluoreszierende Form umgewandelt, wenn Acetatgruppen durch intrazelluläre Esterasen entfernt werden und innerhalb der Zelle Oxidation (durch die Aktivität von ROS) auftritt. Nach der Spaltung der Acetat- und Estergruppen durch intrazelluläre Esterasen und Oxidation bilden beide Analoga Carboxydichlorfluorescein, mit zusätzlichen negativen Ladungen, das das Auslaufen aus der Zelle verhindert.
- Ex/Em: ca. 492 – 495/517 – 527 nm
- Produkt ist luftempfindlich und unter trockenem Argon oder Stickstoff zu lagern
- Produkt kann zum Gebrauch in DMSO, DMF oder Ethanol gelöst werden
- Indikator ist membrangängig
- Die Fluoreszenz kann mit Durchflusszytometer, Fluorometer, Mikrotiterplatten-Reader oder Fluoreszenz-Mikroskop mit Anregungsquellen und Filtern für Fluoreszein überwacht werden
- Carboxyliertes H2DCFDA-Analogon (Carboxy-H2DCFDA), das bei physiologischem pH zwei negative Ladungen hat, und sein Di(Acetoxymethylester) sind separat erhältlich
Weitere Produktinformationen finden Sie im Molecular Probes™ Handbuch.
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, nitrooxidativer Stress, reaktive Sauerstoffspezies
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
25 mg |