Learn More
Invitrogen™ CandyCane™ Glycoprotein Molecular Weight Standards
Bei der Polyacrylamid-Gel-Elektrophorese werden Candy Cane Glykoprotein-Molekülmassenstandards abwechselnd in Bänder mit glykosylierten und nicht-glykosylierten Glykoproteinen getrennt.
Marke:  Invitrogen™ C21852
Artikelnummer. 10788434
  • 724.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • System: SDS-PAGE
  • Größenbereich: 14 bis 180 kDa
  • Färbemitteltyp: Ungefärbt
  • Sofort einsatzbereit: Nein
  • Gel-Kompatibilität: NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, SDS-PAGE-Gele, Novex™ Tricin-Gele
1D-Gelelektrophorese, Proteingelelektrophorese, Proteingelfärbung und -bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Nein
Ungefärbt
CandyCane™
Raumtemperatur
Glykoprotein-Molekulargewichtsstandard
14 bis 180 kDa
Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele
400 μl
SDS-PAGE
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.