Learn More
Invitrogen™ Brefeldin A (aus Penicillium brefeldianum)
Natürliches Brefeldin A, isoliert aus Penicillium brefeldianum
Marke: Invitrogen™ B7450
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Der mykotische Metabolit brefeldin A (BFA) hat mehrere Targets in Zellen und hat sich als wertvoll für die Zerlegung der zellulären Prozesse, einschließlich der Vesikelbildung und der Kinesin-Verteilung, erwiesen, die beim Export von neu synthetisierten Proteinen beteiligt sind. Setzt man Zellen BFA aus, verursacht dies eine Verzerrung des intrazellulären Protein-Verkehrs vom ER zum Golgi-Apparat und in Folge schließlich den Verlust der Morphologie der Golgi-Apparatur; wird BFA entfernt, werden diese Effekte vollständig rückgängig gemacht. BFA verändert auch die Morphologie von Endosomen und Lysosomen.
Zellanalyse, Zellstruktur, Golgi
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Raumtemperatur | |
C16H24O4. | |
Sphingolipid |
Unmarkiert | |
Pulver | |
280.36 |
Sicherheit und Handhabung
- Brefeldin A (from Penicillium brefeldianum)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: brefeldin A
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.