Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ TR Ceramid komplexiert zu BSA
Kann im Sphingolipid-Transport- und Stoffwechselmechanismen verwendet werden
Marke: Invitrogen™ B34400
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Das rot-fluoreszierende BODIPY TR C5-Ceramid komplexiert zu Rinderserumalbumin. Die Komplexierung von fluoreszierenden Lipiden mit BSA erleichtert die Zellmarkierung, indem organische Lösungsmittel zur Auflösung der lipophilen Sonde überflüssig werden. Die BSA-komplexierte Sonde kann direkt in Wasser aufgelöst werden.
Zellanalyse, Zellstruktur, Golgi
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Sphingolipide | |
5 mg | |
Fest | |
BODIPY |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.