Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ TR Ceramid
Rot-fluoreszierender Farbstoff
Marke: Invitrogen™ D7540
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
BODIPY TR Ceramid kann zur Färbung des Golgi-Apparats in lebenden Zellen verwendet werden.
Zellanalyse, Zellstruktur, Golgi
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Sphingolipide | |
250 μg | |
Fest | |
BODIPY™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.