Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL DHPE (N-(4,4-Difluoro-5,7-Dimethyl-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacen-3-Propionyl)-1,2-Dihexadecanoyl-sn-Glycero-3-Phosphoethanolamin, Triethylammoniumsalz)
Kann in hohen Konzentrationen Excimere bilden
Marke: Invitrogen™ D3800
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
BODIPY DHPE hat den grün-fluoreszierenden Farbstoff, der an der Kopfgruppe des Phospholipids angebracht ist. Im Gegensatz zu Fluorophoren wie Pyren, DPH und NBD ist BODIPY FL relativ unempfindlich gegenüber Umweltbedingungen und sowohl in wässrigen als auch in Lipidumgebungen fluoreszierend.
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Phospholipids | |
100 μg | |
Fest | |
BODIPY™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.