Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL C5-Lactosylceramid Teint zu BSA komplexiert
Die BSA-komplexierte Sonde kann direkt in Wasser gelöst werden
Marke: Invitrogen™ B34402
Additional Details : Gewicht : 0.05250kg
Beschreibung
Das zu Rinderserumalbumin (BSA) komplexierte grün-fluoreszierende BODIPY™ FL C5 Lactosylceramid wurde, kann bei Sphingolipid-Transport- und Stoffwechselmechanismen verwendet werden. Die Komplexierung fluoreszierender Lipide mit Rinderserumalbumin BSA erleichtert die Zellmarkierung, da für das Auflösen der Sonde keine organischen Lösungsmittel mehr benötigt werden.
Zellanalyse, Zellstruktur, Golgi
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Sphingolipide | |
Fest | |
505/511 nm |
1 mg | |
BODIPY™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.