Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL C5-Gangliosid GM1
Nützlich bei der zellulären Bildgebung
Marke: Invitrogen™ B13950
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Die durch Fluoreszenzmikroskopie beobachtete Kolokalisierung von fluoreszierenden Cholera-Toxin-B-Konjugaten und der grün-fluoreszierenden BODIPY FL C5-Gangliosid GM1 liefert einen direkten Hinweis auf die Assoziation dieser Moleküle in Lipid-Rafts.
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Sphingolipide | |
25μ g | |
Fest | |
BODIPY™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.