Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL C5-Ceramid (N-(4,4-Difluoro-5,7-Dimethyl-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacen-3-Pentanoyl)Sphingosin)
Nützlich bei der zellulären Bildgebung und Zell-Tracing und -Tracking
Marke: Invitrogen™ D3521
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
BODIPY FL C5 Ceramid kann in Sphingolipid-Transport- und Stoffwechselstudien verwendet werden.
Zellanalyse, Zelltracing & Tracking, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & Nachweis, mikrobielles Tracing
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Sphingolipide | |
250 μg | |
Fest | |
BODIPY™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.