Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL C5 (4,4-Difluoro-5,7-Dimethyl-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacen-3-Pentansäure)
Fluoreszierend in wässrigen und lipiden Umgebungen
Marke: Invitrogen™ D3834
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Die grün fluoreszierende Fettsäure BODIPY FL C5 kann als synthetische Vorstufe für eine Vielzahl von fluoreszierenden Phospholipiden verwendet werden. Im Gegensatz zu Fluorophoren wie Pyren, DPH und NBD sind BODIPY-Farbstoffe relativ unempfindlich gegenüber der Umgebung.
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Fettsäuren | |
1 mg | |
Fest | |
BODIPY™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.