Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL C16 (4,4-Difluoro-5,7-Dimethyl-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacen-3-Hexadecanosäure)
Fluoreszierend in wässrigen und lipiden Umgebungen
Marke: Invitrogen™ D3821
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Grün fluoreszierende Fettsäure BODIPY™ FL C16 ist als synthetisches Ausgangsprodukt für eine Vielzahl fluoreszierender Phospholipide verwendbar. Im Gegensatz zu Fluorochromen wie Pyren, DPH und NBD sind BODIPY™ Farbstoffe relativ umweltunempfindlich und fluoreszieren in wässrigen und lipiden Umgebungen. Zum Erreichen von 1 bis 10 mM Stammkonzentration empfehlen wir die Auflösung in qualitativ hochwertigem DMSO.Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Fettsäuren | |
Fest | |
505/512 nm |
1 mg | |
BODIPY™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.