Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL C12 (4,4-Difluoro-5,7-Dimethyl-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacen-3-Dodekansäure)
Fluoreszierend in wässrigen und lipiden Umgebungen
Marke: Invitrogen™ D3822
351.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21665" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die grün fluoreszierende Fettsäure BODIPY™ FL C12 kann als synthetische Vorstufe für eine Vielzahl von fluoreszierenden Phospholipiden verwendet werden. Im Gegensatz zu Fluorophoren wie Pyren, DPH und NBD sind BODIPY-Farbstoffe™ relativ unempfindlich gegenüber der Umgebung.
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Fettsäuren | |
418.33 | |
BODIPY™ |
1 mg | |
Fest |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.