Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ 665/676 (Lipid Peroxidation Sensor)
Zeigt eine Veränderung der Fluoreszenz nach der Interaktion mit Peroxyl-Radikalen an
Marke: Invitrogen™ B3932
440.80 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Lipidperoxidation kann mit einer lipophilen Sonde, BODIPY™ 665/676-Farbstoff, nachgewiesen werden
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, nitrooxidativer Stress, reaktive Sauerstoffspezies
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
5 mg |