Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ 500/510 C1, C12 (4,4-Difluoro-5-Methyl-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacen-3-Dodekansäure)
Es bildet Excimere und weist eine rot-verschobene Fluoreszenz-Emission auf, wenn es in lebende Zellen integriert wird
Marke: Invitrogen™ D3823
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
C1-BODIPY 500/510 C12 ist ein fluoreszierendes Fettsäureanalogon, das für Lipidaustauschstudien und als allgemeine Membransonde verwendet wurde.
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Fettsäuren | |
1 mg | |
Fest | |
BODIPY™ |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.