Learn More
Invitrogen™ BOCILLIN™ FL-Penicillin, Natriumsalz
Nachweis von Penicillin-bindenden Proteinen
Marke: Invitrogen™ B13233
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Penicillin-bindende Proteine, die auf den zytoplasmatischen Membranen von Eubakterien vorhanden sind, können mit BOCILLIN FL Penicillin und BOCILLIN 650/665 Penicillin (B-13234) nachgewiesen werden. BOCILLIN FL-Penicillin, synthetisiert aus Penicillin V und BODIPY FL-Farbstoff (der spektral ähnlich Fluorescein ist), wird verwendet, um die Penicillin-bindenden Proteinprofile einer Reihe von verschiedenen Bakterientypen zu bestimmen.
Analyse von Bakterien, Antibiotika-Bindungsstudien, Zellanalyse, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Mikrobiologische Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Raumtemperatur | |
Andere Labels oder Farbstoffe | |
Fest | |
504/511 nm |
BOCILLIN™ | |
C30H31BF2N5NaO6S. | |
Antibiotikum | |
661.46 |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.