Learn More
Invitrogen™ Bis-ANS (4,4'-Dianilino-1,1'-Binapthyl-5,5'-Disulfonsäure, Dipokaliumsalz)
Bindet mit Affinität, die oft um viele Größenordnungen höher als 1-8-ANS als Sonde für unpolare Hohlräume in Proteinen ist.
Marke: Invitrogen™ B153
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Anilinonaphtalensulfonate (ANS) sind im Wesentlichen nicht fluoreszent in Wasser, werden nur merklich fluoreszent, wenn sie an Membranen gebunden werden. Diese Eigenschaft macht es zu einem empfindlichen Indikator für Proteinfaltung, Konformationsänderungen und andere Prozesse, die die Exposition der Sonde in Wasser verändern.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelluläre Bildgebung, Zytoskelett, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & Detektion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Raumtemperatur | |
Molecular Probes™ | |
C32H22K2N2O6S2. | |
Bis-ANS |
Zellmembranen & Lipide | |
Andere Labels oder Farbstoffe | |
Fest |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.