Learn More
Invitrogen™ BacMam GFP Transduction Control (BacMam 2.0)
Wichtiger Bestandteil der verbesserten BacMam Technologie
Marke:  Invitrogen™ B10383
384.56 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10754639
  • 506.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: BacMam GFP Transduktionskontrolle enthält 1 ml Virus bei einer Konzentration von ca. 1 x 108 Viruspartikeln/ml. Ungefähre Fluoreszenzanregungs-/-emissions-Maxima von emGFP: 485/520 nm
Beschreibung
Beschreibung
Mit der BacMam 2.0 Transduktionskontrolle können Sie die Leistungsfähigkeit und die Anwenderfreundlichkeit der weiterentwickelten BacMam Technologie mit einem einfachen Auslesen von Smaragd-GFP (emGFP) erleben; unser Aequorea Victoria emGFP ist extrem hell und lichtbeständig. Diese nicht-zielgerichtete Form eignet sich ideal für das Testen von Transduktion. Sehen Sie sich an, wie gut BacMam 2.0 mit GFP in Ihrem Modell funktioniert, bevor Sie zu den spezielleren Reagenzien wechseln. Die BacMam Technologie basiert auf einem Insektenvirus (Baculovirus), dass eine effiziente Zuführung und Expression von Genen in Säugetierzellen unterstützt. Das Baculovirus wurde modifiziert, indem eine Expressionskassette für die Transgenexpression in Säugetierzellen eingebaut wurde. BacMam 2.0 enthält Elemente, die die Transduktionseffizienz und Expressionsniveaus erheblich steigern: Ein pseudotypisiertes Kapsid-Protein für effizienteres Eindringen in die Zelle und genetische Elemente (verbesserter CMV-Promoter und Woodchuck posttranskriptionales regulatorisches Element), die die Expressionsniveaus steigern. Baculoviren replizieren sich nicht in Säugetierzellen und haben somit ein ausgezeichnetes Sicherheitsprofil und weisen keine zytopathischen Auswirkungen auf Zellen auf. Zelltypen, die bisher nicht mit der Technologie kompatibel waren (neuronale Zellen, T-Zellen) oder nur schlecht transduziert wurden (einige Stammzellen, CHO), werden jetzt in einem einfachen, einstufigen Prozess quantitativ transduziert.
  • Effizient: hocheffiziente (> 90 %) Transduktion bei einer Vielzahl von Säugetierzelllinien, einschließlich Primärzellen, Stammzellen und neuronalen Zellen
  • Schnell und bequem: Geben Sie einfach BacMam 2.0 zusammen mit Zellen auf das Deckglas bzw. auf die Mikrotiterplatte, inkubieren Sie über Nacht und führen Sie den Assay aus, oder lagern Sie gefrorene, für Assays fertige Zellen zwecks späterer Verwendung
  • Sicher: nicht replizierend in Säugetierzellen, Mangel an beobachtbarem zytopathischem Effekt und Handhabung in Biosicherheitsstufe 1 (BSL 1)
  • Ermöglicht Flexibilität: Sie können mehr als ein BacMam Reagenz für Multiplex-Experimente oder Ko-Lokalisierungsuntersuchungen ko-transduzieren; aufmerksame Überwachung der Expressionswerte durch lediglich Dosisveränderungen
Zellanalyse, Zellbasierte Reporter-Assays, Zelluläre Bildgebung, Fluoreszenz-Protein-Assays (GFP)
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grün
485⁄520
Fluoreszenzmikroskop, Fluorometer, HTS-Lesegerät, High-Content-Gerät, Durchflusszytometer
Fluoreszent
Flüssig
Nasseis
Fluoreszierendes Protein
Zellkern, Zytoplasma, Nucleus
Die BacMam GFP Transduction Control enthält 1 ml Virus bei einer Konzentration von ca. 1 × 10^8 Viruspartikel⁄ml.
Ungefähre Fluoreszenzanregungs-⁄Emissionsmaxima für emGFP: 485⁄520 nm.
Die BacMam Transduktionskontrolle sollte bei 4 °C lichtgeschützt gelagert werden. Bei vorschriftsmäßiger Lagerung 6 Monate haltbar. NICHT EINFRIEREN.
GFP (EmGFP)
1 Röhrchen
Sichtbar
CMV
Fluoreszenzintensitätsmessung
BacMam GFP-Transduktionskontrolle