Learn More
Invitrogen™ BackDrop™ Background Suppressor for Microplate Assays
Entwickelt für die effektive Unterdrückung von Hintergrundfluoreszenz in Assays mit Lebendzellen
93.75 CHF - 435.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 2–8 °C lagern. NICHT EINFRIEREN. Das Material vor langfristiger Lichteinwirkung schützen. |
---|---|
Produktlinie | BackDrop™ |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Microplate Assays |
Produkttyp | Hintergrundsuppressor für Lebendzell-Assays |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15421094
|
Invitrogen™
B10511 |
Eine 5 ml-Flasche | N/A | ||||||
15431094
|
Invitrogen™
B10512 |
Eine 50 ml-Flasche |
435.00 CHF
50 Milliliter |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Der BackDrop-Hintergrundsuppressor ist ein neuartiges Reagenz zur Signalverstärkung, das bei Verwendung mit grün emittierenden Fluoreszenzfarbstoffen oder Proteinen das Signal-Rausch-Verhältnis verbessert.
- Kann zu kompletten Medien hinzugefügt werden
- Verbessert die Empfindlichkeit von grün emittierenden Fluoreszenzfarbstoffen oder Proteinen
- Validiert mit vielen Zell-Assays, einschließlich Ionenindikator und Membranpotential-Assays
- Minimale Zelltoxizität—hat gezeigt, dass es keinen osmotischen Schock für neuronale Zellen verursacht
Die Empfindlichkeit von Fluoreszenztests kann durch Autofluoreszenz oder Hintergrundfluoreszenzsignale beeinträchtigt werden. Diese Hintergrundsignale stammen aus zellulären Proteinen oder Wachstumsmedienkomponenten und tragen zu einer Verringerung des Signal-Rausch-Verhältnisses und einer verringerten Assay-Empfindlichkeit bei. Durch das Hinzufügen des BackDrop-Hintergrundsuppressors wird das Hintergrundsignal deutlich reduziert, was zur Verbesserung der experimentellen Ergebnisse beiträgt. Der BackDrop-Hintergrundsuppressor kann Wachstumsmedien hinzugefügt werden und wurde so formuliert, dass er nicht zur Zelltoxizität beiträgt. Es wurde erfolgreich mit vielen verschiedenen Zelltypen und fluoreszierenden Reagenzien (einschließlich Ionen-Indikatoren) verwendet, um Hintergrundfluoreszenz effizient zu unterdrücken.
Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, Immunozytochemie (ICC)
Spezifikation
Bei 2–8 °C lagern. NICHT EINFRIEREN. Das Material vor langfristiger Lichteinwirkung schützen. | |
BackDrop™ | |
Microplate Assays | |
Hintergrundsuppressor für Lebendzell-Assays |