Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647-aha-dCTP
Für eine bessere Auflösung von zweifarbigen Mikroarray-Genexpressionsassays
Marke:  Invitrogen™ A32771
Artikelnummer. 10163902
  • 1466.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Alexa Fluor™ 647 Farbstoffe, die zur Kennzeichnung von Nukleotiden verwendet werden, sind mit häufig verwendeten Mikroarray-Scannern kompatibel und bieten größere Signalkorrelationswerte (R2) als die spektral ähnlichen Cy™3- und Cy5-Farbstoffpaare, wodurch die Auflösung von zweifarbigen Mikroarray-Genexpressionsassays verbessert wird, um 1,3-fache Veränderungen in der Expression zu ermöglichen. Die außergewöhnlich hellen und photostabilen Alexa Fluor Farbstoffe sind ebenfalls im Wesentlichen pH-unempfindlich und hochgradig wasserlöslich.
Array CGH, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, DNA-Kennzeichnung, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Genotypisierung und Genomprofilierung, Microarray-Analyse, Nukleinsäure-Kennzeichnung und Oligosynthese
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Markierte Nukleotide
Microarray Genexpressionsassay
Alexa Fluor Farbstoff
AHA (5-Aminohexylacrylamido)
Alexa Fluor™
1 mM
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Direkte Markierung
Nasseis
50 μl