Learn More
Invitrogen™ A-23187 Free Acid (Calcimycin)
Wird häufig verwendet für In-situ-Kalibrierungen von fluoreszierenden Ca2+-Indikatoren
Marke: Invitrogen™ A1493
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
- Wird normalerweise verwendet, um intrazelluläre und extrazelluläre Ca2+-Konzentrationen auf Raumtemperatur zu bringen
- Damit Mn2+ in die Zelle gelangen kann, um intrazelluläre Farbstofffluoreszenz auszulöschen
- Obwohl die intrinsische Fluoreszenz von A-23197 zu für die Verwendung mit UV-anregbaren Calcium-Indikatoren wie Fura-2, Indo-1 und Quin-2 zu hoch ist, eignet sie sich für die Verwendung mit sichtbaren lichtanregbaren Indikatoren, einschließlich Fluo-3, Fluo-4, Calcium Green und Rhod-2
- Kann auch verwendet werden, um extrahierbare und intrazelluläre Mg2+-Konzentrationen auf Raumtemperatur zu bringen, wodurch es für die Kalibrierung von Mg2+-Indikatoren nützlich ist
- Nachhaltige Verpackung
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homeostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Raumtemperatur | |
Calcium-Indikator | |
C29H37N3O6. | |
Calcimycin |
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer, Fluorometer, Fluoreszenz-Imager | |
Fluoreszent | |
Fest |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.