Learn More
3M™ Molecular Detection Cap/Decap Tool
Molecular detection cap and decap tool with lysis and reagent
669.26 CHF - 825.39 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Accessory |
---|---|
Testtyp | Food and Beverage, Environmental Test |
Menge | 1 |
Produktcode | Marke | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17233744
|
3M™
7100001305 |
Reagent MDSCDR |
825.39 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17243744
|
3M™
7100001306 |
Lysis MDSCDL |
669.26 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Easy to use custom 3M accessory.
- Increase technician productivity.
Spezifikation
Accessory | |
Food and Beverage, Environmental Test | |
1 |