Learn More
Corning™ Reagenzien für die Molekularbiologie
Kommt in der Molekularbiologie, in Nukleinsäure-Reinigungsanwendungen zum Einsatz
256.21 CHF - 379.00 CHF
Produktcode | Marke | Beschreibung | pH | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | pH | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15343711
|
Corning™
46-010-CM |
TAE Buffer; 10X; 6 x 1L | 8.3 ± 0.1 |
379.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15383711
|
Corning™
46-030-CM |
1M Tris-Hydrochloride Buffers, 1M Tris-HCI; 6 x 1L | 7.5 ± 0.1 |
334.46 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15353711
|
Corning™
46-011-CM |
TBE Buffer; 10X; 6 x 1L | 8.4 ± 0.1 |
291.20 CHF
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15393711
|
Corning™
46-031-CM |
1M Tris-Hydrochloride Buffers, 1M Tris-HCI; Liquid,; 6 x 1L | 8 ± 0.1 |
269.47 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15313591
|
Corning™
46-020-CM |
SSC-Puffer 20x; 6 x 1 l | 7 ± 0.1 |
256.21 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Analysenzertifikat verfügbar.
- Produkt lässt sich zum Erhalt der gewünschten Konzentration verdünnen.
Bestellinformation
Versand bei Umgebungstemperatur
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : 15 bis 30 °C