Learn More
Cytiva Feuchtigkeitstestpapier
Testpapier anfeuchten für die Trocknung von Proben während der Feuchtigkeitsbeurteilung
Marke: Cytiva 5401-090E
77.62 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wird bei der Trocknung von Proben während der Feuchtigkeitsbeurteilung verwendet
- Empfohlene Höchsttemperatur: 550 °C
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Für die Trocknung von Proben während der Feuchtigkeitsbeurteilung | |
Feuchtigkeitstestpapier | |
90 mm |