Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Modifiziertes Hämatoxylin nach Harris
Verwenden Sie modifiziertes Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Hämatoxylin nach Harris, eine regressive Kernfärbelösung für die Histologie und Zytologie.
Marke: Epredia™ 72704
81.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Verwenden Sie modifiziertes Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Hämatoxylin nach Harris, eine regressive Kernfärbelösung für die Histologie und Zytologie.
- Formulierung enthält kein Quecksilber
- Stabiler als herkömmliches Harris Hämatoxylin
Spezifikation
Nukleares Färbemittel | |
1 pt. |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: hematoxylin, sodiumiodate, ethyl alcohol, methyl alcohol, diazolidinyl urea, acetic acid, aluminium