Learn More
BUCHI Mobile Trolley for L-250
With the convenient trolley accessory, you can effortlessly move and position the Lyovapor™ right next to any laboratory bench, ensuring easy setup and mobility.
Marke:  BUCHI 11080440
Artikelnummer. 18884161
  • 1270.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Specifically designed for the Lyovapor™ L-250
Spezifikation
Spezifikation
Benchtop Freeze Dryer
0
Powder-coated Steel
220/240 V
4.5 L
Ambient to -105°C
North America