Learn More
Cytiva MMP-9, human, Biotrak Assay
Bietet eine einfache, spezifische und präzise quantitative Bestimmung von MMP-9 in Gewebekulturüberständen und Homogenaten sowie Plasma
Marke: Cytiva RPN2614
Includes: Anti-MMP-9 Mikrotiterplatte; Assaypuffer; Standard; Peroxidase-Konjugat; Waschpuffer; TMB-Substrat
Beschreibung
- Spezifisch für freie pro-MMP-9 und pro-MMP-9-Komplexe zu TIMP-1
- Keine Kreuzreaktivität mit pro-MMP-1, -2, -3, TIMP-1 und -2
- Ausreichend Material für 96 Wells. Wenn eine Standardkurve konstruiert wird, können 40 Unbekannte doppelt gemessen werden.
- Bereich: 1–32 ng/ml (4–128 ng/ml mit Plasma)
- Empfindlichkeit: 0.6 ng/ml
- Vier-Stunden-Protokoll
Spezifikation
MMP-9 | |
Human | |
Pipetten oder Pipettiergeräte mit Einwegspitzen aus Polypropylen (100 μl, 500 μl, 1 ml und 5 ml); Einwegreagenzgläser aus Polypropylen; Glasmesszylinder (100 und 500 ml); destilliertes oder deionisiertes Wasser; geeignet für Spektrophtometrie-Plattenlesegeräte | |
Je | |
0.6 ng/ml | |
-15 bis -30 °C | |
PP (Polypropylen) |
1 bis 32 ng/ml | |
MMP-9, Human, Biotrak Assay. | |
Mikrotiterplatte (12 x 8-Well-Streifen mit Anti-MMP-9 beschichtet), 10 ml Phosphat-Assaypuffer, 64 ng Human Pro MMP-9-Standard (lyophilisiert), Anti-MMP-9-HRP-Konjugat (lyophilisiert), 12.5 ml Waschpuffer, TMB-Substrat | |
Serum, Plasma (EDTA, Heparin, Citrat), Zellkulturüberstand | |
4 h | |
Geeignet für die Verwendung mit Serum, Plasma (EDTA, Heparin, Citrat) und Zellkulturüberstandproben Biotrak ELISAs messen MMP-Proteinkonzentrationen in humanen Serum-, Plasma- und Zellkulturproben | |
Humaner MMP-9-Aktivitäts-Assay |