Learn More
Tocris Bioscience™ MM 102
WDR5/MLL interaction inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 5307/10
243.62 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18793968
  • 319.00 CHF / 10 Milligramm
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
MM 102 is a potent WDR5/MLL interaction inhibitor (IC50 = 2.4 nM). Inhibits MLL1 methyltransferase activity and MLL-1-induced HoxA9 and Meis-1 gene expression in leukemia cells expressing the MLL1-AF9 fusion gene. Also inhibits cell growth and induces apoptosis in leukemia cells harbouring MLL1 fusion proteins.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
MM 102
MM 102
1883545-52-5
783.83
10 mg
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke