Learn More
Heidolph™ Mix 'n' Heat Ultimate
Mix 'n' Heat Ultimate offers precision and networking opportunities when heating or stirring.
Marke: Heidolph™ 506-41100-00
1460.43 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der Hei-PLATE Mix 'n' Heat Ultimate ebnet den Weg zu zukunftsorientierten Arbeitsweisen: Ausgestattet mit zahlreichen Schnittstellen wird er allen Anforderungen an Digitalisierung und Vernetzung gerecht. Die RS 232 und USB B Schnittstellen ermöglichen eine Ansteuerung über unsere Hei-PROCESS Lösung. Mit der LAN Schnittstelle können Sie das Gerät direkt in ein Netzwerk einbinden, während die vorderseitig angebrachte USB A Schnittstelle Datalogging via USB Stick ermöglicht. Nutzen Sie die USB C Schnittstelle und kombinieren Sie den Magnetrührer mit der elektrischen Heidolph Hebebühne, um noch komfortabler und sicherer zu arbeiten.
- Zur Temperaturregelung haben Sie die Auswahl zwischen drei Heizmodi: FAST, für das besonders schnelle Aufheizen, sowie PRECISE und PRECISE+ für die besonders genaue Ansteuerung Ihrer Zieltemperatur ohne Überschwinger - so sind empfindliche Proben optimal geschützt. Dafür ist das Gerät kompatibel mit dem Temperaturfühler Pt1000 sowie den Doppelfühler Pt1000, der die gleichzeitige Messung in Ihrer Probe und dem Heizmedium ermöglicht. Die Möglichkeit, Rampen zu programmieren und Profile anzulegen gibt Ihnen die volle Kontrolle und erhöht die Präzision und Reproduzierbarkeit Ihrer Experimente.
- Die Rührgeschwindigkeit kann dreistufig eingestellt werden (Anlaufverhalten). Zudem können Sie die Drehrichtung des Magnetrührstäbchens einstellen und von einer automatischen Abrisserkennung profitieren. Dadurch wird Ihre Probe jederzeit optimal durchmischt, auch wenn es zu Unregelmäßigkeiten beim Rühren kommt.
- Dieser Magnetrührer ist mit den wichtigsten Sicherheitsfeatures ausgestattet. Der große Sicherheitsabstand zwischen Heizplatte und Bedienpanel sowie die optische Restwärmewarnung bei Temperaturen über 50 °C schützen vor Verbrennungen.
- Die patentierte Kera-Disk™ Aufstellfläche aus eloxiertem Aluminium ist chemikalienbeständig, kratzfest und besitzt einen Durchmesser von 145 mm. Mit dieser einzigartigen Größe eignet sie sich für den Einsatz von vielen Zubehörteilen und Proben auf einem kleinen Footprint. Das verwendete Material ermöglicht außerdem schnellste Aufheizzeiten.
Spezifikation
Aluminium | |
145 mm Durchm. | |
Magnetic Stirring Hotplate | |
EU | |
100 to 1400 rpm | |
299 x 168 x 106 mm | |
TFT |
230 V | |
20°C to 350°C | |
Rund | |
Mehrere | |
10 Years | |
None |