Learn More
Molecular Probes™ MitoProbe™ Transition Pore Assay Kit, for flow cytometry
MitoProbe™ Transitions-Pore-Assay-Kit, für Durchflusszytometrie
Marke: Molecular Probes™ M34153
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das MitoProbe™ Transition Pore Assay Kit bietet eine bewährte Methode (Petronilli V. et al 1989, 1999) zur Messung der mitochondrialen Permeabilität der Öffnung von Transitionsporen. Das Kit enthält einen Farbstoff und einen Quencher, die problemlos in Zellen geladen werden können. In gesunde Zellen gelangt der Farbstoff, nicht jedoch der Quencher, in Mitochondrien. Die Mitochondrien bleiben hell fluoreszierend, bis die Aktivierung der mitochondrialen Pore ein Quenchen der Fluoreszenz ermöglicht.Auswahlhilfe für alle Apoptose-Assays für die Durchflusszytometrie anzeigen.
Spezifikation
1 kit | |
Transitionsporen-Assay-Kit | |
488 | |
Raumtemperatur | |
Calcein AM |
Rörchen | |
Enthält 5 Fläschchen Calcein, AM (50 µg Trockenpulver/Fläschchen), 1 Fläschchen Kobalt(II)-Chlorid-Hexahydrat (1,2 ml, 80 mM in Kochsalzlösung), 1 Fläschchen Ionomycin (55 µg), Calciumsalz und 1 Fläschchen DMSO (1,5 ml). Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30°C). |
|
100 Reactions | |
MitoProbe™ |