Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mithramycin A, 90 %
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
25 mg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Mithramycin A |
Typ | Mithramycin A |
Namenshinweis | 90% |
Physikalische Form | Pulver |
CAS Min. % | 88.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 180.0°C to 183.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Merck Index | 15, 7652 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Mithramycin A
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.